SML3117
N-Desethyl sunitinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide hydrochloride, N-Desethylsunitinib hydrochloride, N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide hydrochloride, SU 12662 hydrochloride, SU12662 hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
InChI Key
LIZNIAKSBJKPQC-GDNBJRDFSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
blood vessel,Bone marrow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3117-5MG:
SML3117-25MG:
SML3117-BULK:
SML3117-VAR:
試験成績書(COA)