SML1572
ゲンチオピクロシド
≥98% (HPLC)
別名:
(3S,4R)-4-エテニル-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ-4,6-ジヒドロ-3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-8-オン, (5R,6S)-5-エテニル-6-(-D-グルコピラノシルオキシ)-5,6-ジヒドロ-1H,3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-1-オン, (5R-トランス)-5-エテニル-6-(-D-グルコピラノシルオキシ)-5,6-ジヒドロ-1H,3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-1-オン, NSC606402, ゲンチオピクリン
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -185 to -205°, c = 1 in H2O
色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC=C3C(OCC=C31)=O
InChI
1S/C16H20O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2-3,6-7,10-13,15-20H,1,4-5H2/t7-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
InChI Key
DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3