Merck
PHL89512
ゲンチオピクロシド
phyproof® Reference Substance
別名:
(3S,4R)-4-エテニル-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ-4,6-ジヒドロ-3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-8-オン, (5R,6S)-5-エテニル-6-(-D-グルコピラノシルオキシ)-5,6-ジヒドロ-1H,3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-1-オン, (5R-トランス)-5-エテニル-6-(-D-グルコピラノシルオキシ)-5,6-ジヒドロ-1H,3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-1-オン, NSC606402, ゲンチオピクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20O9
CAS番号:
分子量:
356.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC=C3C(OCC=C31)=O
InChI
1S/C16H20O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2-3,6-7,10-13,15-20H,1,4-5H2/t7-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
InChI Key
DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ゲンチオピクロシドは、抗炎症作用、抗菌作用、肝臓保護作用を示すGentiana macrophylla Pall由来セコイリドイド配糖体の重要な有効成分です。ゲンチオピクロシドは、IL-1β誘発性の炎症反応から軟骨細胞を保護します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89512-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)