安全性情報
SML1538
Sigma-Aldrich
NMDI14
≥97% (HPLC)
別名:
2-{[(6,7–ジメチル–3-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-qキノキサリニル)アセチル]アミノ}-4,5-ジメチル-3-チオフェンカルボン酸エチル, 4,5-ジメチル-2-[[2-(1,2,3,4-テトラヒドロ-6,7-ジメチル-3-オキソ-2-キノキサリニル)アセチル]アミノ]-3-チオフェンカルボン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N3O4S
CAS番号:
分子量:
415.51
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(c(c(c1C)C)C(=O)OCC)NC(=O)CC2Nc3c(cc(c(c3)C)C)NC2=O
InChI Key
QRLPSNLBUMVXBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
NMDI14は、下記で、ナンセンスコドン介在的mRNA分解(NMD)阻害薬として使用されています:
  • 心筋細胞分化に対する影響を検討するため
  • ゼブラフィッシュpdzk1遺伝子ノックアウト胚に対する影響を検討するため
  • 大腸癌細胞のアポトーシスに対する影響を解析するため
生物化学的/生理学的作用
NMDI14は、強力なナンセンス変異依存RNA分解機構(NMD)阻害薬です。NMDI14は、SMG7タンパク質のポケットを標的とし、SMG7–UPF1相互作用を阻害します。NMDI14は、p53の変異により未熟終止コドン(PTC)が生じた細胞において全長p53タンパク質活性を回復させます。
強力なナンセンス変異依存RNA分解機構(NMD)阻害薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1538-BULK-CR:
SML1538-BULK:
SML1538-5MG-PW:
SML1538-25MG-PW:
SML1538-VAR:
SML1538-25MG:
SML1538-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Xinyun Chen et al.
Nature communications, 12(1), 89-89 (2021-01-06)
The RNA-binding protein QKI belongs to the hnRNP K-homology domain protein family, a well-known regulator of pre-mRNA alternative splicing and is associated with several neurodevelopmental disorders. Qki is found highly expressed in developing and adult hearts. By employing the human
Greg H P Ngo et al.
Nature communications, 12(1), 3849-3849 (2021-06-24)
DNA-RNA hybrid structures have been detected at the vicinity of DNA double-strand breaks (DSBs) occurring within transcriptional active regions of the genome. The induction of DNA-RNA hybrids strongly affects the repair of these DSBs, but the nature of these structures