Merck
SML1508
Sigma-Aldrich
C-DIM12
≥98% (HPLC)
別名:
3,3′-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis-1H-indole, 4-Chlorophenyl-3,3′-diindolylmethane, 4-Chlorophenyldi-3-indolylmethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H17N2Cl
CAS番号:
分子量:
356.85
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
, light orange to dark red
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C23H17ClN2/c24-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-25-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23,25-26H
InChI Key
LTLRXTDMXOFBDW-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator that activates Nurr1 in urothelial carcinoma cells and in pancreatic cells. C-DIM12 suppresses inflammatory signaling in microglia.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3