Merck
SML1503
Sigma-Aldrich
アプシン
≥98% (HPLC)
別名:
2-(2-メチル-5-ニトロイミダゾール-1-イル)エチル N-[2,2,2-トリクロロ-1-(ピリミジン-2-イルアミノ)エチル]カルバミン酸, 3-(2-メチル-5-ニトロ-イミダゾール-1-イル)-N-(2,2,2-トリクロロ-1-フェニルアミノ-エチル)-プロピオンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14Cl3N7O4
CAS番号:
分子量:
438.65
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCOC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC2=NC=CC=N2)=O
InChI
1S/C13H14Cl3N7O4/c1-8-19-7-9(23(25)26)22(8)5-6-27-12(24)21-10(13(14,15)16)20-11-17-3-2-4-18-11/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,21,24)(H,17,18,20)
InChI Key
ZEXHXVOGJFGTRX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
アプシンは細胞分裂後期促進複合体/サイクロソーム(APC/C)の阻害剤で、ユビキチンリガーゼとして機能する大きな多量体複合体です。細胞周期タンパク質のユビキチン介在のタンパク質分解を制御することで、中期-後期移行を開始し、秩序だった移行を調節します。アプシンは、APC/Cの完全活性化および基質認識に必要なコアクチベーターであるCdc20のD-ボックス結合部位に結合することで、基質認識およびAPC/Cを介したユビキチン化を阻害します。有糸分裂の終了を遮断するアプシンの効果は、アプシンと異なる部位でCdc20のAPC/Cへの結合を遮断するTAME(トシル-L-アルギニンメチルエステル)または細胞透過性プロドラッグのプロTAMEの同時添加により、相乗的に増幅されました。
アプシンは細胞分裂後期促進複合体/サイクロソーム(APC/C)の阻害剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1503-BULK:
SML1503-VAR:
SML1503-5MG:
SML1503-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadia Hégarat et al.
The EMBO journal, 39(11), e104419-e104419 (2020-05-01)
Two mitotic cyclin types, cyclin A and B, exist in higher eukaryotes, but their specialised functions in mitosis are incompletely understood. Using degron tags for rapid inducible protein removal, we analyse how acute depletion of these proteins affects mitosis. Loss