SML1335
Pidotimod
≥98% (HPLC)
別名:
(4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-((S)-5-Oxopyrrolidine-2-carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3-L-Pyroglutamyl-L-thiaziolidine-4carboxylic acid, PGT/1A
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -135 to -155°, c = 1 in 6 M HCl
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC([C@@H]1CSCN1C([C@H]2NC(CC2)=O)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c12-7-2-1-5(10-7)8(13)11-4-16-3-6(11)9(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
UUTKICFRNVKFRG-WDSKDSINSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1335-50MG:
SML1335-VAR:
SML1335-BULK:
SML1335-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)