Merck
SML1214
Sigma-Aldrich
CZC24832
≥98% (HPLC)
別名:
5-(2-Amino-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-8-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-pyridinesulfonamide, CZC-24832
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17FN6O2S
CAS番号:
分子量:
364.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=CC(C2=CN=CC(S(NC(C)(C)C)(=O)=O)=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
InChI
1S/C15H17FN6O2S/c1-15(2,3)21-25(23,24)11-4-9(6-18-7-11)10-5-12(16)13-19-14(17)20-22(13)8-10/h4-8,21H,1-3H3,(H2,17,20)
InChI Key
RXRZPHQBTHQXSV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) with Kd app of 19 nM. CZC24832 is said to be the first selective PI3Kγ inhibitor with efficacy in in vitro and in vivo models of inflammation. CZC24832 strongly inhibited T-cell interleukin 17A (IL-17A) production by inhibiting expression of retinoic acid receptor–related orphan receptor γt (RORγt), a transcription factor that drives TH17 differentiation, showing a new role for PI3Kγ.
CZC24832 is a potent and selective inhibitor of phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1214-VAR:
SML1214-5MG:
SML1214-BULK:
SML1214-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)