Merck
SML1147
Sigma-Aldrich
IQ-1
≥95% (HPLC)
別名:
2-[2-(4-Acetylphenyl)diazenyl]-2-(3,4-dihydro-3,3-dimethyl-1(2H)-isoquinolinylidene)-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N4O2
CAS番号:
分子量:
362.42
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C1=CC=C(N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=C/2C=CC=C3)C=C1)=O
InChI
1S/C21H22N4O2/c1-13(26)14-8-10-16(11-9-14)24-25-19(20(22)27)18-17-7-5-4-6-15(17)12-21(2,3)23-18/h4-11,23H,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/b19-18+,25-24?
InChI Key
ZXSRRUROLCGTBS-ASEVQSCHSA-N
生物化学的/生理学的作用
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription, which enables mouse embryonic stem cells (ESCs) to be maintained in an undifferentiated pluripotent state, allowing expansion and self-renewal of mouse ESC populations.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1147-5MG:
SML1147-25MG:
SML1147-VAR:
SML1147-BULK:
試験成績書(COA)