Merck
SML1121
Sigma-Aldrich
SB743921 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H33ClN2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
553.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](N(CCCN)C(C1=CC=C(C)C=C1)=O)C2=C(CC3=CC=CC=C3)C(C4=C(O2)C=C(Cl)C=C4)=O.Cl
InChI
1S/C31H33ClN2O3.ClH/c1-20(2)28(34(17-7-16-33)31(36)23-12-10-21(3)11-13-23)30-26(18-22-8-5-4-6-9-22)29(35)25-15-14-24(32)19-27(25)37-30;/h4-6,8-15,19-20,28H,7,16-18,33H2,1-3H3;1H/t28-;/m1./s1
InChI Key
MLMZVWABFOLFGV-LNLSOMNWSA-N
生物化学的/生理学的作用
SB743921 is an inhibitor of kinesin spindle protein (KSP) with Ki of 0.1 nM, almost no affinity to MKLP1, Kin2, Kif1A, Kif15, KHC, Kif4, and CENP-E.
SB743921 is an inhibitor of kinesin spindle protein (KSP).
特徴および利点
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)