安全性情報
SML1060
Sigma-Aldrich
Celecoxib-NBD
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2-((7-Nitrobenzo[c]-[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)ethyl)-4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20F3N7O5S
分子量:
587.53
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
yellow to orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor.
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor. The molecule binds to, and inhibits COX2 with an IC50 of 0.19 μM, and a selectivity index of 443 for COX2 vs. COX1. Celecoxib-NBD fluorescently labels COX2-expressing HCA-7 colon cells, but not COX2-negative HCT116 cells.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1060-5MG:
SML1060-1MG:
SML1060-BULK:
SML1060-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)