アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O4/c20-11-10-19(15-4-2-1-3-5-15)16(21)12-13-6-8-14(9-7-13)17(22)18-23/h1-9,20,23H,10-12H2,(H,18,22)
InChI Key
RFAZNTABYJYOAR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
HPOB is a very potent, selective inhibitor of HDAC6. HPOB inhibits proliferation of normal and transformed cell lines but does not induce cell death. The compound HPOB potentiates the effects of DNA-damaging cytotoxic anti-cancer drugs.
特徴および利点
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0906-25MG:
SML0906-BULK:
SML0906-5MG:
SML0906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)