安全性情報
SML0885
Sigma-Aldrich
bpV(pic)
≥95% V basis
別名:
K2 [VO(O2)2C6H4NO2] · 2 H2O, ビスペルオキソ(ピコリン酸)オキソバナジウム酸(V) 二水和物, ビスペルオキソバナジウム二カリウム(pic) 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2VOO2O2C6H4NO2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
367.27
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% V basis
フォーム
powder
保管条件
protect from light
faintly yellow to dark yellow
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
アプリケーション
bpV(pic)は、HERV(ヒト内在性レトロウイルス)転写に必要な複数の経路の活性化ルートを調べるために細胞培養処理において使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
bpV(pic)は、ホスファターゼ・テンシン・ホモログ(PTEN)に対して選択性を持つタンパク質リン酸化チロシンホスファターゼのビスペルオキソバナジウム阻害剤です。
bpV(pic)は、細胞周期制御に関与する腫瘍抑制ホスファターゼであるホスファターゼ・テンシン・ホモログ(PTEN)に対して選択性を持つタンパク質リン酸化チロシンホスファターゼのビスペルオキソバナジウム阻害剤です。bpV(pic)のIC50値は、PTPβに対する12.7 μMおよびPTP-1βに対する61 μMと比べてPTENに対して31 nMです。またbpV(pic)は、インスリン様物質として機能し、インスリン受容体キナーゼ(IRK)を活性化できます。
bpV(pic)は極性側鎖を持ち、PTEN(ホスファターゼ・テンシン・ホモログ)を特異的に阻害しますが、これはその他数種類のホスファターゼも標的とするbpV(pic)の親化合物とは異なります。したがって、bpV(pic)はより好ましい阻害剤となります。 bpV(pic)は、複数の硬化症(自己免疫疾患)関連ヒト内在性レトロウイルスの強力な活性化因子であると認められています。
その他情報
感光性
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SML0885-25MG:
SML0885-BULK:
SML0885-5MG:
SML0885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Compound signaling activates endogenous retroviruses by inducing enhancer and gene-neighborhood transcription.
Azebi S, et al.
bioRxiv, 284695 (2018)
Phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome ten (PTEN) as a molecular target in lung epithelial wound repair.
Lai J P, et al.
British Journal of Pharmacology, 152(8), 1172-1184 (2007)
Junmei Wang et al.
Molecular brain, 14(1), 155-155 (2021-10-13)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the most common motor neuron (MN) disease, with no present cure. The progressive loss of MNs is the hallmark of ALS. We have previously shown the therapeutic effects of the phosphatase and tensin homolog (PTEN)