安全性情報
SML0864
Sigma-Aldrich
EMPA
≥98% (HPLC)
別名:
N-Ethyl-2-[(6-methoxy-3-pyridinyl)[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(3-pyridinylmethyl)-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N4O4S
CAS番号:
分子量:
454.54
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
film
white to light brown
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N(CC(=O)N(CC)Cc3cnccc3)c2cnc(cc2)OC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C23H26N4O4S/c1-4-26(16-19-9-7-13-24-14-19)23(28)17-27(20-11-12-22(31-3)25-15-20)32(29,30)21-10-6-5-8-18(21)2/h5-15H,4,16-17H2,1-3H3
InChI Key
KJPHTXTWFHVJIG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
EMPA is a potent, selective OX2R antagonist (IC50 = 2.3 nM). EMPA binds reversibly to OX2R and inhibits orexin-a and -b-evoked intracellular calcium flux in cells expressing recombinant OX2R, but not OX1R.
EMPA is a potent, selective OX2R antagonist.
物理的形状
This product is solubilized for packaging and then dried down for shipment. It would appear as a lyophilized powder or film on the vial. Solvent should be added directly to the vial to prepare their sample for testing.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0864-5MG:
SML0864-25MG:
SML0864-BULK:
SML0864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)