アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)[C@@]4(CN(CCC4)C(=O)c5ccccc5)CCCN2CCC(CC2)(N(C)C(=O)C)c3ccccc3)Cl
InChI
1S/C35H41Cl2N3O2/c1-27(41)38(2)35(29-13-7-4-8-14-29)19-23-39(24-20-35)21-9-17-34(30-15-16-31(36)32(37)25-30)18-10-22-40(26-34)33(42)28-11-5-3-6-12-28/h3-8,11-16,25H,9-10,17-24,26H2,1-2H3/t34-/m0/s1
InChI Key
DZOJBGLFWINFBF-UMSFTDKQSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0798-VAR:
SML0798-25MG:
SML0798-5MG:
SML0798-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer many products related to tachykinin receptors for your research needs.