アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)-c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
InChI
1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0307-50MG:
SML0307-VAR:
SML0307-BULK:
SML0307-10MG:
試験成績書(COA)