アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H14N2O2/c1-11(2)6-3-4-7-12-9-5-8-13-10-9/h5-8H2,1-2H3
InChI Key
CADHNBBPGYVTOA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0790-VAR:
SML0790-5MG:
SML0790-IP:
SML0790-BULK:
SML0790-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offers many products related to muscarinic acetylcholine receptors for your research needs.
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.