Merck
QBD11094
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-amido-dPEG®24-DSPE
>95% (HPLC)
別名:
m-PEG12-amido-PEG24-DSPE, DSPE-PEG36-OMe, mPEG-DSPE, mPEG1500-DSPE, mPEG36-DSPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C118H233N2O46P
分子量:
2447.07
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE is designed for use in liposomes and micelles. The product contains a lipophilic tail of 1, 2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) and a hydrophilic head consisting of a methoxy-terminated, single molecular weight, discrete polyethylene glycol (dPEG). The dPEG portion of the molecule is 117 atoms (76.364 Å) long with a molecular weight of 1744 Daltons. The molecular weight of the full molecule is 2491 Daltons. m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE is a monodisperse equivalent of the polymeric PEG1500.
法的情報
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11094-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)