Merck
SML0745
Sigma-Aldrich
NS6180
≥98% (HPLC)
別名:
4-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12F3NOS
CAS番号:
分子量:
323.33
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H12F3NOS/c17-16(18,19)12-5-3-4-11(8-12)9-20-13-6-1-2-7-14(13)22-10-15(20)21/h1-8H,9-10H2
InChI Key
ZUIJXKLTUFCDGO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NS6180 is a novel inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel (KCa3.1) The IC50 of NS6180 against cloned human KCa3.1 is 9 nM. The compound blocks proliferation and production of IL-2 and IFNγ with sub-micromolar potencies in either ConA or PMA/ionomycin challenged rat splenocytes.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.