安全性情報
SML0680
Sigma-Aldrich
CYM-5541
≥98% (HPLC)
別名:
CYM5541, ML249, N,N-Dicyclohexyl(5-cyclopropylisoxazol-3-yl)-carboxamide, N,N-Dicyclohexyl-5-cyclopropyl-3-isoxazolecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28N2O2
CAS番号:
分子量:
316.44
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)C(=O)c1n[o]c(c1)C2CC2
InChI
1S/C19H28N2O2/c22-19(17-13-18(23-20-17)14-11-12-14)21(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h13-16H,1-12H2
InChI Key
NDKGACIWVAOUQH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype.
CYM-5541 is an allosteric agonist selective for the Sphingosine 1-phosphate (S1P) S1P3 receptor subtype. CYM-5541 occupies a different chemical space in the ligand binding pocket of S1P3 than S1P does, a lower hydrophobic region around transmembrane helix TM6. CYM-5541 shows great selectivity and stability with an EC50 of between 72 and 132 nM compared to S1P1 EC50 > 10 μM, S1P2 EC50 > 50 μM, S1P4 EC50 > 50 μM, and S1P5 EC50 > 25 μM and no significant activities for a panel of 55 GPCRs, ion channels, and transporters.
特徴および利点
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0680-IP:
SML0680-25MG:
SML0680-BULK:
SML0680-VAR:
SML0680-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.