Merck
PZ0140
Sigma-Aldrich
EBPC
≥98% (HPLC)
別名:
2,5-ジヒドロ-4-ヒドロキシ-5-オキソ-1-(フェニルメチル)-1H-ピロール-3-カルボン酸エチルエステル, CP-10668
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15NO4
CAS番号:
分子量:
261.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-2-19-14(18)11-9-15(13(17)12(11)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,16H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
IGYRPDIWSYGHMY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
EBPCは、アルドースレダクターゼのインヒビターであり、抗癌作用を有しています。
その他情報
この製品は空気に不安定です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0140-25MG:
PZ0140-VAR:
PZ0140-5MG:
PZ0140-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eva Bresson et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 98-98 (2012-06-02)
Prostaglandins are important regulators of female reproductive functions to which aldose reductases exhibiting hydroxysteroid dehydrogenase activity also contribute. Our work on the regulation of reproductive function by prostaglandins (PGs), lead us to the discovery that AKR1B5 and later AKR1B1were highly
E S Kang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 62(10), 1146-1155 (2005-06-02)
Over-expression of aldose reductase (AR) has been observed in many cancer cells. To clarify the role of AR in tumor cells, we investigated the pathways mediating expression of the AR gene induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), a potent tumor promoter. In
資料
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.