Merck
SML0672
Sigma-Aldrich
VU0405601
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(1-Bromo-2-naphthalenyl)oxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13BrN2O2
CAS番号:
分子量:
357.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCC(NC3=CC=CN=C3)=O
InChI
1S/C17H13BrN2O2/c18-17-14-6-2-1-4-12(14)7-8-15(17)22-11-16(21)20-13-5-3-9-19-10-13/h1-10H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
WLLRAGBPCSOJNH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
VU0405601 is a hERG (the human Ether-à-go-go-Related Gene) agonist that increased the IC50 of dofetilide from 38.7 nM to 76.3 nM. VU0405601 protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0672-VAR:
SML0672-BULK:
SML0672-25MG:
SML0672-5MG:
試験成績書(COA)