安全性情報
SML0661
Sigma-Aldrich
ML216
≥98% (HPLC)
別名:
1-(4-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル)-3-(5-(ピリジン-4-イル)-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H9F4N5OS
分子量:
383.32
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
light orange to dark orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ML216は細胞増殖アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ML216は、4-F-フェニル類縁体です。BLMに富む線維芽細胞(PSNF5)の細胞増殖をブロックし、BLMに乏しい線維芽細胞(PSNG13)への影響が非常に少ないことを示します。
ML216は、RecQ DNAヘリカーゼファミリーのメンバーであるブルーム(BLM)ヘリカーゼの膜透過性選択的阻害剤です。BLMの突然変異によって引き起こされるブルーム症候群は、癌の感受性、成長遅延、免疫不全、日光過敏症、不妊症に関連しています。ML216は、RecQファミリーの他のメンバー、特にin vivoよりもBLMに対して選択的であり、BLM-核酸基質結合部位で作用し、DNA結合を阻害し、BLMのヘリカーゼ活性をブロックします。ML216は、BLM阻害を受けやすいと提案されているテロメラーゼよりも、テロメア維持のALT(テロメアの代替延長)メカニズムに依存する腫瘍細胞の研究に役立つ可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0661-VAR:
SML0661-25MG:
SML0661-5MG:
SML0661-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and SAR studies of 5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine derivatives as potent inhibitors of Bloom Helicase.
Rosenthal AS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(20), 5660-5666 (2013)
Xiangrong Chen et al.
eLife, 10 (2021-03-02)
BLM (Bloom syndrome protein) is a RECQ-family helicase involved in the dissolution of complex DNA structures and repair intermediates. Synthetic lethality analysis implicates BLM as a promising target in a range of cancers with defects in the DNA damage response;
Characterization of the EBV-Induced Persistent DNA Damage Response.
Hafez AY and Luftig MA
Viruses, 9(12), 366-366 (2017)
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program (2010)