アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(c(CN3CCCCC3)s2)-c4cccc(c4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H26N4O6S2/c1-32-19-10-9-18(14-20(19)33-2)35(30,31)25-23-24-22(16-7-6-8-17(13-16)27(28)29)21(34-23)15-26-11-4-3-5-12-26/h6-10,13-14H,3-5,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI Key
AOZLMMDVJOGGEQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0522-5MG:
SML0522-VAR:
SML0522-25MG:
SML0522-BULK:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.