About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H18NO2P
CAS番号:
分子量:
179.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCP(O)(=O)CCCN
InChI
1S/C7H18NO2P/c1-2-3-6-11(9,10)7-4-5-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ONNMDRQRSGKZCN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CGP36742 is a GABAB receptor antagonist.
CGP36742 was the first orally active GABAB-selective antagonist. The IC50 for blocking GABAergic transmission is 36 μM. Oral administration of CGP36742 in rats blocks baclofen-induced neuronal depression, and reduces learning deficit and passive avoidance in an olfactory bulbectomy depression model.
特徴および利点
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0475-BULK:
SML0475-IP:
SML0475-5MG:
SML0475-VAR:
SML0475-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)