About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8Cl2N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
271.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
InChI Key
VBJNMXMOMSWRDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
A22塩酸塩は、抗バイオフィルム活性、抗菌、細胞毒性、遺伝毒性活性の研究に使用されます。 また、Candidatus Thiosymbion onseistiおよびCandidatus T. hypermnestraeの分裂時におけるMreBポリマーの役割を研究するため、MreB重合阻害剤としても使用されます。。
生物化学的/生理学的作用
A22は、アクチン様細菌タンパク質であるMreBの阻害剤であり、抗生物質アジュバントとして作用することが示されています。
A22は、アクチン様細菌タンパク質であるMreBの阻害剤であり、抗生物質アジュバントとして作用することが示されています。 MreBのA22阻害は、細菌のアクチン細胞骨格を破壊し、細胞透過性の増加と輸送の変化を引き起こす可能性があります。 A22は、グラム陰性菌のノボビオシンやリファンピンを含むいくつかの抗生物質と相乗効果があることが示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0471-BULK:
SML0471-VAR:
SML0471-50MG:
SML0471-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Anti-biofilm activity of A22 ((S-3, 4-dichlorobenzyl) isothiourea hydrochloride) against Pseudomonas aeruginosa: Influence on biofilm formation, motility and bioadhesion.
Bonez P C, et al.
Microbial Pathogenesis, 111, 6-13 (2017)
Host-polarized cell growth in animal symbionts.
Pende N, et al.
Current Biology, 28(7), 1039-1051 (2018)
Antibacterial, cyto and genotoxic activities of A22 compound ((S-3, 4-dichlorobenzyl) isothiourea hydrochloride).
Bonez P C, et al.
Microbial Pathogenesis, 99, 14-18 (2016)