アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
CTHNKWFUDCMLIQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0414-BULK:
SML0414-25MG:
SML0414-VAR:
SML0414-5MG:
試験成績書(COA)
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.