安全性情報
SML0644
Sigma-Aldrich
SANT-2
≥95% (HPLC)
別名:
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26ClN3O4
CAS番号:
分子量:
479.96
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChI Key
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened receptor.
その他情報
Light sensitive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0644-25MG:
SML0644-VAR:
SML0644-5MG:
SML0644-BULK:
試験成績書(COA)