Merck
SML0391
Sigma-Aldrich
SB-268262
≥98% (HPLC)
別名:
(+/-)-SB-273779, N-メチル-N-(2-メチルフェニル)-3-ニトロ-4-(2-チアゾリルスルフィニル)-ベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15N3O4S2
CAS番号:
分子量:
401.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(=O)c2nccs2)c3ccccc3C
InChI
1S/C18H15N3O4S2/c1-12-5-3-4-6-14(12)20(2)17(22)13-7-8-16(15(11-13)21(23)24)27(25)18-19-9-10-26-18/h3-11H,1-2H3
InChI Key
YXHLPJQQPOMPGE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SB268262は、CGRP1受容体の選択的非ペプチドアンタゴニストです。
SB268262は、CGRP1受容体の選択的非ペプチドアンタゴニストです。SB268262は、ヒト神経芽細胞腫細胞におけるCGRP結合、およびアデニリルシクラーゼ活性のCGRP媒介性刺激をそれぞれIC50値240および830 nMで阻害します。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)の、 Calcitonin Gene-Related Peptides のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0391-VAR:
SML0391-BULK:
SML0391-5MG:
SML0391-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)