Merck
SML0367
Sigma-Aldrich
VK3-OCH3
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14O3S
CAS番号:
分子量:
262.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
light orange to dark orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCSC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3S/c1-9-12(15)10-5-3-4-6-11(10)13(16)14(9)18-8-7-17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
JTCRCMIBIBLUOK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 (Menadione) with potent antitumor activity. It has been shown to induce G2/M arrest and apoptosis in neuroblastoma cells with much less cytotoxicity towards normal cells. VK3-OCH3 is believed to act through up-regulation of heme oxygenase (HO)-1.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0367-5MG:
SML0367-25MG:
SML0367-BULK:
SML0367-VAR:
試験成績書(COA)