19697
ビタミンK1 2,3-エポキシド
≥98.0% (HPLC)
別名:
(2,3-エポキシフィチル)メナキノン, 1a,7a-ジヒドロ-1a-メチル-7a-(3,7,11,15-テトラメチル-2-ヘキサデセニル)ナフト[2,3-b]オキシレン-2,7-ジオン, 2,3-エポキシ-2,3-ジヒドロ-2-メチル-3-フィチル-1,4-ナフトキノン, 2,3-エポキシフィロキノン, 酸化フィロキノン(フィロキノンオキシド)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
(Liquid or Viscous Liquid)
色
colorless to green-yellow
colorless to green
colorless to yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2(C/C=C(C)/CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C(O2)(C)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
InChI Key
KUTXFBIHPWIDJQ-LKUDQCMESA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
19697-50MG:
19697-10MG:
19697-500MG:
19697-100MG:
19697-VAR:
19697-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)