Merck
SML0361
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dihydroxyflavonol
≥98% (HPLC)
別名:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-hydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3, 3′, 4′-Trihydroxyflavone, DiOHF, 5,7-Dideoxyquercetin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
faintly yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-8(7-11(10)17)15-14(19)13(18)9-3-1-2-4-12(9)20-15/h1-7,16-17,19H
InChI Key
KPGMHZQXQVDYNT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone that attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury, which associated with its antioxidant activity.
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone; antioxidant.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0361-BULK:
SML0361-5MG:
SML0361-25MG:
SML0361-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kyuichi Kawabata et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 79(5), 799-807 (2015-02-28)
Probiotics have been shown to improve the condition of not only the human gastrointestinal tract but also the entire body. We found that quercetin enhances the anti-inflammatory activity of Bifidobacterium adolescentis, which is abundant in human intestines. Here, we assessed