Merck
558508
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H2(OCH3)2OH
CAS番号:
分子量:
314.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
InChI
1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3/b9-6+
InChI Key
CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
アプリケーション
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcone may be used to synthesize 2′,2”′-dihydroxy-4,4′,4′′,4”′,6′,6′′′-hexamethoxy[5′,5′′′]bichalcone and 3′-bromo-4,4′,6′-trimethoxy-2′-hydroxychalcone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
558508-BULK:
558508-500MG:
558508-1G:
558508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective bromination of organic substrates by tetrabutylammonium bromide promoted by V2O5-H2O2: An environmentally favorable synthetic protocol.
Bora U, et al.
Organic Letters, 2(3), 247-249 (2000)
Practical conversion of artemisinic acid in desoxyartemisinin.
Jung M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(26), 5417-5419 (1986)