アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥2 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2c(C)cc(C)cc2C)cc1N
InChI
1S/C19H25N3O2/c1-5-24-19(23)22-18-7-6-15(10-17(18)20)21-11-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4/h6-10,21H,5,11,20H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI Key
SCOOTUMXCXKEAD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0266-VAR:
SML0266-5MG:
SML0266-25MG:
SML0266-BULK:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.