SML0189
インジナビル 硫酸塩 水和物
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
別名:
2,3,5-トリデオキシ-N-[(1S,2R)-2,3-ジヒドロ-2-ヒドロキシ-1H-インデン-1-イル]-5-[(2S)-2-[[(1,1-ジメチルエチル)アミノ]カルボニル]-4-(3-ピリジニルメチル)-1-ピペラジニル]-2-(フェニルメチル)-D-エリスロ-ペントンアミド硫酸塩 水和物, L-735,524 水和物, MK-639 水和物, クリキシバン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H47N5O4·H2SO4 · xH2O
分子量:
711.87 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
製品名
インジナビル 硫酸塩 水和物, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥15 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
アプリケーション
インジナビル硫酸塩水和物は、HIV関連細胞シグナル伝達の研究に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
インジナビル硫酸塩は、HIVの複製を抑制し、HIV感染の初期治療のための抗レトロウイルス療法の重要な構成要素です。インジナビル硫酸塩は、腎臓毒性および泌尿器毒性を引き起こすことが知られています。
インジナビル硫酸塩は抗ウイルス性HIVプロテアーゼ阻害剤です。
インジナビル硫酸塩は抗ウイルス性のHIVプロテアーゼ阻害剤です。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD) (ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0189-VAR:
SML0189-50MG:
SML0189-BULK:
SML0189-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ryan D Cooper et al.
Nephron. Clinical practice, 118(3), c262-c268 (2011-01-08)
The introduction of potent combination antiretroviral therapy (ART) in the treatment of HIV infection has permitted reliable control of disease progression and has markedly improved survival among people with HIV. As a result, health care providers and patients have shifted
Benjamin Seyer et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 485-494 (2019-09-27)
Ethyl2-acetylamino-7-hydroxy-4-pyridin-3-yl-4H-chromene-3-carboxylate (HFI-419), the benzopyran-based inhibitor of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP), has previously been shown to improve spatial working and recognition memory in rodents. However, the mechanism of its cognitive-enhancing effect remains unknown. There is a close correlation between dendritic spine density