アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white to tan
溶解性
ethanol: ≥2 mg/mL
オーガナイザー
Abbott
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23CN1C)N(C)C
InChI
1S/C24H40N2/c1-16-20-8-9-22-19-7-6-17-14-18(25(3)4)10-12-23(17,2)21(19)11-13-24(20,22)15-26(16)5/h6,16,18-22H,7-15H2,1-5H3/t16-,18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
GPLGAQQQNWMVMM-MYAJQUOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0095-10MG:
SML0095-BULK:
SML0095-VAR:
SML0095-50MG:
試験成績書(COA)