SML0037
セフチブテン 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-アミノ-4-チアゾリル)-4-カルボキシ-1-オキソ-2-ブテン-1-イル]アミノ]-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 水和物
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Nc1nc(cs1)\C(=C\CC(O)=O)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H14N4O6S2.H2O/c16-15-17-7(5-27-15)6(1-2-9(20)21)11(22)18-10-12(23)19-8(14(24)25)3-4-26-13(10)19;/h1,3,5,10,13H,2,4H2,(H2,16,17)(H,18,22)(H,20,21)(H,24,25);1H2/b6-1-;/t10-,13-;/m1./s1
InChI Key
JMLVKZRNRBPPDZ-TXOBIQCCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0037-50MG:
SML0037-VAR:
SML0037-BULK:
SML0037-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)