アッセイ
≥98%
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@@H](C3=COC=C3)C(C)=C1[C@]([C@H](CC(OC)=O)[C@](C(C=C[C@]45C)=O)(C)[C@@]4([H])[C@@]6([H])OC5=O)(C)[C@]6([H])O2
InChI
1S/C27H30O7/c1-13-15(14-7-9-32-12-14)10-16-20(13)27(4)17(11-19(29)31-5)26(3)18(28)6-8-25(2)22(26)21(23(27)33-16)34-24(25)30/h6-9,12,15-17,21-23H,10-11H2,1-5H3/t15-,16-,17-,21-,22+,23-,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
JZIQWNPPBKFOPT-LSYMHUITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00586-5MG-PW:
SMB00586-5MG:
SMB00586-BULK:
SMB00586-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック