Merck
SMB00572
Sigma-Aldrich
2H-1-Benzopyran-2-one, 3,8-trihydroxy
≥95% (LC/MS-UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O5
CAS番号:
分子量:
194.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1=C2C=CC=C1O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H6O5/c10-5-3-1-2-4-6(11)7(12)9(13)14-8(4)5/h1-3,10-12H
InChI Key
OJIYXYUCRVFSRV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)