Merck
PHL80017
クマリン
phyproof® Reference Substance
別名:
1,2-ベンゾピロン, 1-ベンゾピラン-2-オン, 2H-クロメン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
383644
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気圧
0.01 mmHg ( 47 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
flakes
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
298 °C (lit.)
mp
68-73 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI Key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL80017-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)