安全性情報
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
別名:
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-086-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 106 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
crystals
有効性
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
68-71 °C
転移温度
flash point 162 °C
密度
0.935 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI Key
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup