About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O9
CAS番号:
分子量:
424.44
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CCC(=CCC1)C(=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C21H28O9/c1-10-4-3-5-12(6-7-13-11(2)19(26)28-14(13)8-10)20(27)30-21-18(25)17(24)16(23)15(9-22)29-21/h5,8,13-18,21-25H,2-4,6-7,9H2,1H3/b10-8-,12-5+/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,21-/m0/s1
InChI Key
SIOXYUXOHTZOOM-BETKIOCASA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00248-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)