About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O14
CAS番号:
分子量:
578.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc4OC(=CC(=O)c4c3O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(32)22(35)24(37)27(38-9)41-26-23(36)20(33)16(8-28)40-25(26)18-13(31)7-15-17(21(18)34)12(30)6-14(39-15)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-20,22-29,31-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,22+,23-,24+,25-,26+,27-/m0/s1
InChI Key
BGPMMCPSTAYIEL-UTKQBPCESA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)