Merck
SMB00160
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O8
CAS番号:
分子量:
328.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OCCC(=O)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O8/c16-7-11-12(19)13(20)14(21)15(23-11)22-6-5-10(18)8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,11-17,19-21H,5-7H2/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
NPAQHLFPEOMKAL-UXXRCYHCSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00160-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)