Merck
SMB00272
Sigma-Aldrich
Adicardin
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
Apiosylskimmin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O12
CAS番号:
分子量:
456.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc4C=CC(=O)Oc4c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H24O12/c21-7-20(27)8-29-19(17(20)26)28-6-12-14(23)15(24)16(25)18(32-12)30-10-3-1-9-2-4-13(22)31-11(9)5-10/h1-5,12,14-19,21,23-27H,6-8H2/t12-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
SXPBJYHKMRWZNA-ZITSYKRSSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)