Merck
SMB00121
Sigma-Aldrich
Melilotoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
β-D-Glucosyl-2-coumarate, trans-β-D-Glucosyl-2-hydroxycinnamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O8
CAS番号:
分子量:
326.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2\C=C\C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-5+/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
GVRIYIMNJGULCZ-ZMKUSUEASA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00121-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)