Merck
SMB00053
Sigma-Aldrich
3-O-Demethylsulochrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
2-(2,6-dihydroxy-4-methylbenzoyl)-5-hydroxy-3-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O7
CAS番号:
分子量:
318.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
InChI Key
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00053-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)