色
blue
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A support matrix or form of embedding medium for frozen sectioning. This medium freezes quickly supporting the tissue for sectioning at 3 μ and up with no cracking of the matrix at temperatures from -8 °C to -25 °C. Snap freeze using PolyFreeze with isopentane and liquid nitrogen or dry ice (slush/slurry or bunker). Store specimens frozen in PolyFreeze in liquid nitrogen canisters or in airtight containers in a -80 °C freezer.
Cryo-embedding matrix for frozen specimens.
特徴および利点
- Colored PolyFreeze (blue, green, yellow) makes differentiating multiple specimens easy during sectioning and staining
- Experience less curling, less ice artifacts, faster freezing with PolyFreeze
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SHH0025-6X120ML:
SHH0025-BULK:
SHH0025-6X120ML-PW:
SHH0025-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)