Merck
SH1911
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
Apoptosis Pathway
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロ-ンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、大腸菌グリセロ-ルストック(テリフィックブロス、100μg/mlカルベニリン、10%グリセロ-ル)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバ-コ-ドがついた96ウェルプレ-トで販売されています。遺伝子ファミリ-セットと一緒に、RefSeq, 遺伝子の解説, 遺伝子の記号, クロ-ンID, ヘアピン配列, 遺伝子座同士のつながり, およびプレ-トマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が得られます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:440, クロ-ン数:2072
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Role of apoptosis in the pathogenesis of COPD and pulmonary emphysema
Demedts, I. K., et al.
Respiratory Medicine, 7, 53-53 (2006)
M A Miller et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 11(1), 15-24 (2005-12-24)
Caspase 8 is a key apoptotic factor in the receptor/ligand apoptosis-signaling cascade. Absent caspase 8 expression is shown to correlate with poor prognosis in neuroblastoma. Paradoxically, the caspase 8 gene can produce as plice variant and novel inhibitor of itself-caspase
Apoptosis, pyroptosis, and necrosis: mechanistic description of dead and dying eukaryotic cells.
Susan L Fink et al.
Infection and immunity, 73(4), 1907-1916 (2005-03-24)
Susan E Logue et al.
Biochemical Society transactions, 36(Pt 1), 1-9 (2008-01-23)
Apoptosis, a highly controlled mode of cell death, is utilized to eliminate superfluous, aged, injured or infected cells from the body. Caspases, a family of aspartic acid-specific proteases, are the major effectors of apoptosis. To curtail their activity, caspases are
Dmitri V Krysko et al.
Methods (San Diego, Calif.), 44(3), 205-221 (2008-03-04)
Three major morphologies of cell death have been described: apoptosis (type I), cell death associated with autophagy (type II) and necrosis (type III). Apoptosis and cell death associated with autophagy can be distinguished by certain biochemical events. However, necrosis is