Merck
SH0531
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子
Tumor Suppressors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レンチウイルス粒子(抜き取り試験でプレート力価測定)は、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。必要以上の凍結/融解をしないように、そしてウイルス粒子の機能を最大にするために、4×50 μLの小分け包装で供給されます。各遺伝子ファミリーセットの力価は抜き取り試験(クローンの10%)により確認されています。完全に力価確認されたセットもご購入いただけます。詳しくはRNAi@sial.comまでお問い合わせください。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップポジションを収録したCDが付いてきます。
アプリケーション
MISSION® shRNA human gene family set, lentiviral particles has been used in pRb downregulation.
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:73、クローン数:443
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HPV-16 E7 expression up-regulates phospholipase D activity and promotes rapamycin resistance in a pRB-dependent manner.
Rabachini T, et al.
BMC Cancer, 18(1), 485-485 (2018)
Cynthia Osborne et al.
The oncologist, 9(4), 361-377 (2004-07-22)
Carcinogenesis is a multistep process characterized by genetic alterations that influence key cellular pathways involved in growth and development. Oncogenes refer to those genes whose alterations cause gain-of-function effects, while tumor suppressor genes cause loss-of-function effects that contribute to the
Jonathan C Berger et al.
Cancer biology & therapy, 4(8), 805-812 (2005-08-06)
In the past decade, findings from various disciplines of research have stimulated a reevaluation of fundamental concepts of the biology of metastasis. The convergence of two avenues of research has largely been responsible for this shift. First, clinical and experimental
Emanuela Vattemi et al.
Drug news & perspectives, 20(8), 511-520 (2007-12-15)
Cancer formation is a multistep process that involves the sequential activation of oncogenes as well as the inactivation of tumor suppressor genes often in the same clone of cells. These genetic changes generate concomitant phenotypic changes in the tumor cells
Tatiana Rabachini et al.
BMC cancer, 18(1), 485-485 (2018-04-29)
Human Papillomavirus (HPV) infection is the main risk factor for the development and progression of cervical cancer. HPV-16 E6 and E7 expression is essential for induction and maintenance of the transformed phenotype. These oncoproteins interfere with the function of several